365157
1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-diphenyldisilazane
96%
Sinonimo/i:
1,3-Diphenyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazane, DPTMDS
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.538 (lit.)
P. eboll.
96-100 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(N[Si](C)(C)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H23NSi2/c1-18(2,15-11-7-5-8-12-15)17-19(3,4)16-13-9-6-10-14-16/h5-14,17H,1-4H3
HIMXYMYMHUAZLW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- As a starting material for the synthesis of its substitution products with the tetrachlorides of silicon and tin.
- To prepare Cu-, Zn- and H2-phthalocyanines using phthalimide.
- As a pre-column deactivation agent prior to the determination of the fatty acids by GC-MS.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter