Documenti fondamentali
363324
Sigma-Aldrich
Coumarin 152
98%
Sinonimo/i:
7-(Dimethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H10F3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
147-149 °C (lit.)
λmax
395 nm
Stringa SMILE
CN(C)c1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
Applicazioni
Suitable as a laser dye
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)