Documenti fondamentali
362468
Sigma-Aldrich
4-Nitrocinnamyl alcohol
98%
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4CH=CHCH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
127-128 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
nitro
Stringa SMILE
OC\C=C\c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO3/c11-7-1-2-8-3-5-9(6-4-8)10(12)13/h1-6,11H,7H2/b2-1+
LGXXEDSIJZHDBN-OWOJBTEDSA-N
Descrizione generale
4-Nitrocinnamyl alcohol is a substituted benzyl alcohol. 4-Nitrocinnamyl alcohol is reported to undergo chlorination with tosyl chloride (TsCl) to give 4-nitrocinnamyl chloride.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Rui Ding et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 16(7), 5665-5673 (2011-07-05)
Treatment of substituted benzyl alcohols with tosyl chloride resulted in the formation of the corresponding chlorides, not the usual tosylates. A series of experiments demonstrated that it was possible to predict whether chlorination or tosylation would occur for substituted benzyl