Vai a
InChI key
PXSGFTWBZNPNIC-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C6H3Cl2NO3/c7-4-1-3(9(11)12)2-5(8)6(4)10/h1-2,10H
SMILES string
Oc1c(Cl)cc(cc1Cl)[N+]([O-])=O
assay
≥97.5% (HPLC), 98%
form
solid
mp
123-126 °C (dec.)
solubility
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, slightly yellow to deep greenish-yellow
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica