359483
(Methylthio)acetic acid
99%
Sinonimo/i:
(Methylmercapto)acetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.495 (lit.)
P. ebollizione
130-131 °C/27 mmHg (lit.)
Punto di fusione
13-14 °C (lit.)
Densità
1.219 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CSCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2S/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
HGTBAIVLETUVCG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?