Documenti fondamentali
35943
Sigma-Aldrich
Methyl 2,2-dichloro-1-methylcyclopropanecarboxylate
≥98.0%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8Cl2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.03
Beilstein:
1938341
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0%
Indice di rifrazione
n20/D 1.463
P. ebollizione
184-187 °C
Densità
1.269 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)C1(C)CC1(Cl)Cl
InChI
1S/C6H8Cl2O2/c1-5(4(9)10-2)3-6(5,7)8/h3H2,1-2H3
JGCAZFUFORGMFB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Methyl 2,2-dichloro-1-methylcyclopropanecarboxylate is an ester.
Applicazioni
Methyl 2,2-dichloro-1-methylcyclopropanecarboxylate may be used in chemical synthesis.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)