Documenti fondamentali
358932
Supelco
3,3′-Dimethylnaphthidine
99%
Sinonimo/i:
4,4′-Diamino-3,3′-dimethyl-1,1′-binaphthyl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H20N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.41
Beilstein:
2152306
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161500
ID PubChem:
Saggio
99%
tecniche
titration: suitable
Stringa SMILE
Cc1cc(-c2cc(C)c(N)c3ccccc23)c4ccccc4c1N
InChI
1S/C22H20N2/c1-13-11-19(15-7-3-5-9-17(15)21(13)23)20-12-14(2)22(24)18-10-6-4-8-16(18)20/h3-12H,23-24H2,1-2H3
FTEGMIZQLGXBNA-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)