Documenti
356778
Sigma-Aldrich
Iron
foil, thickness 1.0 mm, ≥99.9%
About This Item
Formula condensata:
Fe
Numero CAS:
Peso molecolare:
55.85
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
≥99.9%
Forma fisica
foil
Resistività
9.71 μΩ-cm
Spessore
1.0 mm
P. eboll.
2750 °C (lit.)
Punto di fusione
1535 °C (lit.)
Densità
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe]
InChI
1S/Fe
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da