349585
Benzoylferrocene
≥98%
Sinonimo/i:
Ferrecenophenone, Ferrocenyl phenyl ketone, Ferrocenyl(phenyl)methanone, NSC 54800, (Benzoylcyclopentadienyl)cyclopentadienyliron
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Impiego in reazioni chimiche
core: iron
reagent type: catalyst
Punto di fusione
105-107 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.O=C([C]2[CH][CH][CH][CH]2)c3ccccc3
InChI
1S/C12H9O.C5H5.Fe/c13-12(11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10;1-2-4-5-3-1;/h1-9H;1-5H;
JJHHJZCYDPLHIL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Deprotonative metalation of ferrocenes
- Oxidative chemistry
- Reduction of ferrocenyl ketones
- Polymerization of C-ferrocenyl-substituted phosphaalkene
Reactant for synthesis of:
- Planat chiral triferrocenylmethane derivative
- Chiral ferrocenyl alcohols via asymmetric transfer hydrogenation
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?