Documenti fondamentali
349062
Sigma-Aldrich
2,2,2′-Trimethylpropionanilide
99%
Scegli un formato
5 G
75,60 €
75,60 €
Prezzo di listino108,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
75,60 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CCONHC6H4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
75,60 €
Prezzo di listino108,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Gruppo funzionale
amide
Stringa SMILE
Cc1ccccc1NC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H17NO/c1-9-7-5-6-8-10(9)13-11(14)12(2,3)4/h5-8H,1-4H3,(H,13,14)
CSGRQLUGMVFNON-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,2,2′-Trimethylpropionanilide (2,2,2-N-pivaloyl-o-toluidine) may be used to determine the concentration of lithium diisopropylamide mono(tetrahydrofuran) via titration.[1] It may be used to determine the concentrations of alkyllithiums by titration, to the colorimetric endpoint, indicated by the persistence of a yellow color in the solution.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Suffert J.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 509-510 (1989)
Synthesis of 4-[?-(3-Thienyl) alkyl] pyridines and 4-[?-(3-Thienyl) alkyl]-2, 2'-bipyridines.
Wang JX, et al.
Australian Journal of Chemistry, 48(8), 1425-1436 (1995)