Documenti fondamentali
348139
Sigma-Aldrich
1-Chloropinacolone
95%
Sinonimo/i:
1-Chloro-3,3-dimethyl-2-butanone
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CCOCH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.60
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.442 (lit.)
P. ebollizione
170-173 °C (lit.)
Punto di fusione
−13 °C (lit.)
Densità
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(=O)CCl
InChI
1S/C6H11ClO/c1-6(2,3)5(8)4-7/h4H2,1-3H3
ULSAJQMHTGKPIY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
[Gas chromatographic determination of monochloropinacoline in the air, water and biological materials].
Kh T Asilbekova et al.
Gigiena i sanitariia, (1)(1), 61-62 (1992-01-01)