Documenti fondamentali
347914
Sigma-Aldrich
N-(3-Indolylacetyl)-L-isoleucine
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H20N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D +6°, c = 3 in methanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
182-183 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C16H20N2O3/c1-3-10(2)15(16(20)21)18-14(19)8-11-9-17-13-7-5-4-6-12(11)13/h4-7,9-10,15,17H,3,8H2,1-2H3,(H,18,19)(H,20,21)/t10-,15-/m0/s1
WPTUQMUCTTVOFW-BONVTDFDSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)