347256
2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranol
99%
Scegli un formato
65,38 €
Prezzo di listino93,40 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
65,38 €
Prezzo di listino93,40 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.541 (lit.)
Densità
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)Cc2cccc(O)c2O1
InChI
1S/C10H12O2/c1-10(2)6-7-4-3-5-8(11)9(7)12-10/h3-5,11H,6H2,1-2H3
WJGPNUBJBMCRQH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?