346071
2-Chloro-4-hydroxybenzonitrile
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
160 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(C#N)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H4ClNO/c8-7-3-6(10)2-1-5(7)4-9/h1-3,10H
BDDVAWDNVWLHDQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3