345415
N-Methoxy-N-methylbenzamide
98%
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.533 (lit.)
P. ebollizione
70 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
phenyl
Stringa SMILE
CON(C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-10(12-2)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
UKERDACREYXSIV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)