344575
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
146-148 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C#N
InChI
1S/C7H4N2O3/c8-4-5-1-2-7(10)6(3-5)9(11)12/h1-3,10H
INBLGVOPOSGVTA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- 3-azido-4-methoxybenzonitrile
- 4-methoxy-3-nitrobenzonitrile
- ethyl [2,2-dimethyl-6-(Δ2-thiazolin-2-yl)-4H-l,4-benzoxazin-3-one-4-yl]butyrate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3