Documenti fondamentali
343889
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(2-Aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
2,2′-(Ethylenedioxy)dianiline-N,N,N′,N′-tetraacetic acid, BAPTA, Ethylenedioxybis(o-phenylenenitrilo)tetraacetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H24N2O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
476.43
Beilstein:
5192406
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
technical grade
Saggio
90%
Stringa SMILE
OC(=O)CN(CC(O)=O)c1ccccc1OCCOc2ccccc2N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C22H24N2O10/c25-19(26)11-23(12-20(27)28)15-5-1-3-7-17(15)33-9-10-34-18-8-4-2-6-16(18)24(13-21(29)30)14-22(31)32/h1-8H,9-14H2,(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)
FTEDXVNDVHYDQW-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Shan Li et al.
Molecular cell, 74(6), 1123-1137 (2019-05-06)
Abnormal processing of stressed replication forks by nucleases can cause fork collapse, genomic instability, and cell death. Despite its importance, it is poorly understood how the cell properly controls nucleases to prevent detrimental fork processing. Here, we report a signaling