343420
2,3-Dichloro-5,8-dihydroxy-1,4-naphthoquinone
95%
Sinonimo/i:
2,3-Dichloro-5,8-dihydroxynaphtho-1,4-quinone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Punto di fusione
197-199 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(O)c2C(=O)C(Cl)=C(Cl)C(=O)c12
InChI
1S/C10H4Cl2O4/c11-7-8(12)10(16)6-4(14)2-1-3(13)5(6)9(7)15/h1-2,13-14H
UVESKDKGJSABKP-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?