Documenti fondamentali
342254
Sigma-Aldrich
Rhenium(IV) oxide
99.7% trace metals basis
Sinonimo/i:
Rhenium dioxide
Scegli un formato
1 G
594,00 €
5 G
889,00 €
594,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
594,00 €
5 G
889,00 €
About This Item
Formula condensata:
ReO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
594,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.7% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: rhenium
Stringa SMILE
O=[Re]=O
InChI
1S/2O.Re
WXBOMIKEWRRKBB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Rhenium(IV) oxide is a crystalline solid that adopts a rutile structure. It can be used as a catalyst, and additive in the fabrication of superconducting ceramics. The layers containing ReO2 can be used to protect dielectric layers, inter-connects, and ferroelectric capacitors.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)