341061
3-Chlorothiophene
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
liquid
Impurezze
<2% N,N-dimethylformamide
Indice di rifrazione
n20/D 1.553 (lit.)
P. ebollizione
137-139 °C (lit.)
Densità
1.276 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccsc1
InChI
1S/C4H3ClS/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H
QUBJDMPBDURTJT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
37 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?