Documenti fondamentali
340537
Sigma-Aldrich
Trimethyl 4-bromoorthobutyrate
95%
Sinonimo/i:
4-Bromo-1,1,1-trimethoxybutane
About This Item
Formula condensata:
Br(CH2)3C(OCH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.456 (lit.)
P. ebollizione
70 °C/0.7 mmHg (lit.)
Densità
1.309 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(CCCBr)(OC)OC
InChI
1S/C7H15BrO3/c1-9-7(10-2,11-3)5-4-6-8/h4-6H2,1-3H3
QBLJMYITBNHQOT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Trimethyl 4-bromoorthobutyrate was used in the synthesis of macrocyclic lactone (S)-curvularin.[1] Grignard reagent derived from trimethyl 4-bromoorthobutyrate was used in the preparation of novel hapten 4-(17 β-hydroxy-3-oxoestra-4,9-dien-11-β-yl)butanoic acid, used in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for testosterone.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A chemoenzymatic synthesis of the macrocyclic lactone (S)-curvularin.
Bracher F and Schulte B.
Natural Product Letters, 7(1), 65-68 (1995)
P N Rao et al.
Steroids, 57(4), 154-161 (1992-04-01)
A microplate enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) has been developed for the measurement of testosterone in plasma. The assay uses a heterologous system consisting of a novel hapten 4-(17 beta-hydroxy-3-oxoestra-4,9-dien-11 beta-yl)butanoic acid (1) conjugated to penicillinase (beta-lactamase). The key reaction in