Documenti fondamentali
340065
Sigma-Aldrich
O-t-Butylhydroxylamine hydrochloride
99%
Sinonimo/i:
O-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CONH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.60
Beilstein:
3668106
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
Punto di fusione
158-159 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl.CC(C)(C)ON
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)