Key Documents
339229
Sigma-Aldrich
Samarium cobalt
powder
Sinonimo/i:
Cobalt compound with samarium
About This Item
Formula condensata:
Sm2Co7
Numero CAS:
Peso molecolare:
713.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Composizione
Sa:Co, 2-7
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: samarium
Stringa SMILE
[Co].[Sm]
InChI
1S/Co.Sm
KPLQYGBQNPPQGA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Elliot J Crooks et al.
The Journal of biological chemistry, 295(27), 8914-8927 (2020-05-08)
Cerebral amyloid angiopathy (CAA) is a vascular disorder that primarily involves deposition of the 40-residue-long β-amyloid peptide (Aβ40) in and along small blood vessels of the brain. CAA is often associated with Alzheimer's disease (AD), which is characterized by amyloid