Documenti fondamentali
337706
Sigma-Aldrich
Tricarbonyl(naphthalene)chromium(0)
98%
About This Item
Formula condensata:
(C10H8)Cr(CO)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
P. ebollizione
70 °C/0.001 mmHg (lit.)
Punto di fusione
138 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[O]#C[Cr]12345(C#[O])(C#[O])C6=C1[C]27=[C]3(C=CC=C7)C4=C56
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)