Documenti fondamentali
337471
Sigma-Aldrich
Carbonylhydridotris(triphenylphosphine)iridium(I)
Sinonimo/i:
Carbonyltris(triphenylphosphine)iridium(I) hydride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C55H46IrOP3
Numero CAS:
Peso molecolare:
1008.09
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)