Documenti fondamentali
335436
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2-methylaniline
97%
Sinonimo/i:
6-Methyl-m-anisidine
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H3(CH3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
43-46 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(C)c(N)c1
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-3-4-7(10-2)5-8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
RPJXLEZOFUNGNZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5-Methoxy-2-methylaniline was used in the preparation of N-(5-methoxy-2-methylphenyl)acetamide.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
An expedient approach to the 2, 3, 5, 6-tetrasubstituted pyridine core of nosiheptide using oxidative cleavage of 2, 3, 5, 8-tetrasubstituted quinolines.
Taddei D, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 11, 56-63 (2007)