Documenti fondamentali
334766
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-2-methylquinoline
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12FN
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
Punto di fusione
34-36 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1CCc2cc(F)ccc2N1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)