Documenti fondamentali
334510
Sigma-Aldrich
Potassium hexacyanoplatinate(IV)
Sinonimo/i:
Dipotassium hexakis(cyano)platinate
About This Item
Formula condensata:
K2Pt(CN)6
Numero CAS:
Peso molecolare:
429.38
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Stato
crystalline
Livello qualitativo
Stringa SMILE
[K+].[K+].N#C[Pt--](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.2K.Pt/c6*1-2;;;/q;;;;;;2*+1;-2
QHUVCDBBKULIIT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)