Documenti
334227
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-fluorophenol
99%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(F)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.536 (lit.)
P. eboll.
103-104 °C/50 mmHg (lit.)
Punto di fusione
20 °C (lit.)
Densità
1.378 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(Cl)cc1F
InChI
1S/C6H4ClFO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
ZKMUKBBWORLNLA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Chloro-2-fluorophenol undergoes reductive dechlorination to yield 2-fluorophenol by the sulfate-reducing consortium.
Applicazioni
4-Chloro-2-fluorophenol was used in the enzymatic preparation of 5-chloro-3-fluorocatechol.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Reductive dechlorination of halogenated phenols by a sulfate-reducing consortium.
Haggblom MM.
FEMS Microbiology Ecology, 26(1), 35-41 (1998)
Inna P Solyanikova et al.
Applied and environmental microbiology, 69(9), 5636-5642 (2003-09-06)
The present study describes the (19)F nuclear magnetic resonance analysis of the conversion of 3-halocatechols to lactones by purified chlorocatechol 1,2-dioxygenase (ClcA2), chloromuconate cycloisomerase (ClcB2), and chloromuconolactone dehalogenase (ClcF) from Rhodococcus opacus 1cp grown on 2-chlorophenol. The 3-halocatechol substrates were