333573
1-Methylanthracene
97%
About This Item
Saggio
97%
P. ebollizione
363 °C (lit.)
Punto di fusione
86-88 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc2cc3ccccc3cc12
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?