333522
2,5-Bis-(4-aminophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Dye content 90 %
Sinonimo/i:
BAO
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Composizione
Dye content, 90%
Punto di fusione
250-254 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)-c2nnc(o2)-c3ccc(N)cc3
InChI
1S/C14H12N4O/c15-11-5-1-9(2-6-11)13-17-18-14(19-13)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8H,15-16H2
MJZXFMSIHMJQBW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?