333476
Tin(IV) fluoride
Sinonimo/i:
Tin tetrafluoride
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: tin
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
F[Sn](F)(F)F
InChI
1S/4FH.Sn/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
YUOWTJMRMWQJDA-UHFFFAOYSA-J
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3