Documenti fondamentali
331198
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-imidazolin-1-yloxy-3-oxide, free radical
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H18N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
98%
Punto di fusione
103-105 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)N([O])C(C)(C)[N+]([O-])=C1c2ccccc2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)