Documenti fondamentali
331074
Sigma-Aldrich
(4R)-4-(2-Hydroxyethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
96%
Sinonimo/i:
2-[(4R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]ethanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4390 (lit.)
P. ebollizione
207 °C (lit.)
Densità
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
hydroxyl
ketal
Stringa SMILE
CC1(C)OC[C@@H](CCO)O1
InChI
1S/C7H14O3/c1-7(2)9-5-6(10-7)3-4-8/h6,8H,3-5H2,1-2H3/t6-/m1/s1
YYEZYENJAMOWHW-ZCFIWIBFSA-N
Applicazioni
(4R)-4-(2-Hydroxyethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane can be used:
  • To introduce a chiral center selectively in the carbon chain C10 during the total synthesis of protectin D1.
  • As a starting material in the total synthesis of an anti-diabetic molecule cytopiloyne.
  • As a starting material in the preparation of 4-15N-amino-2-butane-1,2-diol, which is used to synthesize 15N-labeled oligodeoxynucleotides.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
222.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
106 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Total synthesis of the potent anti-inflammatory lipid mediator Protectin D1.
Rodriguez AR and Spur BW.
Tetrahedron Letters, 55(43), 6011-6015 (2014)
Total synthesis of the potent anti-inflammatory lipid mediator Protectin D1
Rodriguez AR and Spur BW
Tetrahedron Letters, 55(43), 6011-6015 (2014)
The First Total Synthesis of Cytopiloyne, an Anti-Diabetic, Polyacetylenic Glucoside
Kumar CR, et al.
Chemistry?A European Journal , 17(31), 8696-8703 (2011)
Spectroscopic characterization of interstrand carbinolamine cross-links formed in the 5′-CpG-3′sequence by the acrolein-derived γ-OH-1, N 2-propano-2′-deoxyguanosine DNA Adduct
Cho Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(50), 17686-17696 (2005)