330264
3,5-Dimethoxybenzyl chloride
99%
Sinonimo/i:
1-(Chloromethyl)-3,5-dimethoxybenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
P. eboll.
115-118 °C/0.4 mmHg (lit.)
Punto di fusione
46-48 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(CCl)cc(OC)c1
InChI
1S/C9H11ClO2/c1-11-8-3-7(6-10)4-9(5-8)12-2/h3-5H,6H2,1-2H3
CCAWDIFJOBKBSE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges