Documenti fondamentali
329150
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2,6-diethylaniline
98%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H2(C2H5)2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.56 (lit.)
P. eboll.
137-139 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCc1ccc(Cl)c(CC)c1N
InChI
1S/C10H14ClN/c1-3-7-5-6-9(11)8(4-2)10(7)12/h5-6H,3-4,12H2,1-2H3
VDJBIPLKIGSVRG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Chloro-2,6-diethylaniline may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)