328847
(S)-(−)-Pulegone
98%
Sinonimo/i:
(−)-Pulegone, (S)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, (S)-p-Menth-4(8)-en-3-one
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D −22°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.488 (lit.)
P. eboll.
223-224 °C (lit.)
Densità
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@H]1CC\C(=C(/C)C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m0/s1
NZGWDASTMWDZIW-QMMMGPOBSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3