Documenti fondamentali
325821
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) acetate hydrate
99.9%
About This Item
Formula condensata:
(CH3CO2)3Pr · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.04 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Saggio
99.9%
Stringa SMILE
O.CC(=O)O[Pr](OC(C)=O)OC(C)=O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)