Key Documents
324302
Sigma-Aldrich
2-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride
98%
About This Item
Formula condensata:
H2NNHC6H4CO2H · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.61
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
185 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.NNc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H8N2O2.ClH/c8-9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)11;/h1-4,9H,8H2,(H,10,11);1H
ZGNNOFKURIXXRF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)