Documenti fondamentali
322563
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydro-1,3,3-trimethylspiro[2H-indole-2,3′-[3H]phenanthr[9,10-b](1,4)oxazine]
Sinonimo/i:
1,3-Dihydro-1,3,3-tri-Me-spiro[2H-indole-2,3′-[3H]phenanthr[9,10-b](1,4)oxazine], Photorome III
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H22N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
378.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Punto di fusione
193-195 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1c2ccccc2C(C)(C)C13Oc4c(N=C3)c5ccccc5c6ccccc46
InChI
1S/C26H22N2O/c1-25(2)21-14-8-9-15-22(21)28(3)26(25)16-27-23-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)24(23)29-26/h4-16H,1-3H3
JTRRHUVYCPAWOM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Photochromic dye
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)