Documenti fondamentali
318388
Sigma-Aldrich
Hexadecanophenone
99%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CO(CH2)14CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
99%
P. ebollizione
248 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
61-65 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C22H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-20-22(23)21-18-15-14-16-19-21/h14-16,18-19H,2-13,17,20H2,1H3
IIOLAWJMOGLOIB-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
James P Grinias et al.
Journal of chromatography. A, 1371, 261-264 (2014-12-03)
At high flow rates and pressures, columns packed with sub-2 μm particles suffer from efficiency losses due to frictional heating. The thermal environment of the column (insulated or isothermal) can decrease or magnify these losses. While a number of studies