Documenti fondamentali
317314
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Phenyl-1-butanol
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CH(C6H5)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +55°, c = 5 in chloroform
Purezza ottica
ee: 98% (GLC)
P. ebollizione
115 °C/14 mmHg (lit.)
Punto di fusione
44-46 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
CCC[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8,10-11H,2,6H2,1H3/t10-/m1/s1
HQRWWHIETAKIMO-SNVBAGLBSA-N
Applicazioni
(R)-(+)-1-Phenyl-1-butanol can be used as a substrate in the thermodynamic studies of:
  • Transesterification of phenyl alkanols with butyl acetate in the presence of lipase enzyme.[1]
  • Reduction of phenyl alkanones in the presence of ketoreductase enzyme.[2]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
103.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A thermodynamic study of ketoreductase-catalyzed reactions 3. Reduction of 1-phenyl-1-alkanones in non-aqueous solvents
Tewari YB, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 38(10), 1165-1171 (2006)
Thermodynamics of the lipase-catalyzed transesterification of 1-phenyl-1-alkanols and butyl acetate in organic solvents
Tewari YB, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 21(3), 123-131 (2003)