309389
Nafion™ NR50
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
pellets
Peso equivalente
≤1250
Capacità
≥0.8 meq/g ion exchange capacity
InChI
1S/C7HF13O5S.C2F4/c8-1(9)2(10)24-5(15,16)3(11,4(12,13)14)25-6(17,18)7(19,20)26(21,22)23;3-1(4)2(5)6/h(H,21,22,23);
FOYUGSIADQEOEK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- a solid acid-catalyst in the synthesis of α-tocopherol
- a catalyst for cellulose hydrolysis
- a reference catalyst in the preparation of carbon-based solid acid catalysts
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.
Advances in electrochemical water conversion and understanding PEMFC degradation drive progress in hydrogen technologies.