Documenti fondamentali
309273
Sigma-Aldrich
Cesium perchlorate
97%
Sinonimo/i:
Perchloric acid cesium salt
About This Item
Formula condensata:
CsClO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.36
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Punto di fusione
250 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Cs+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Cs/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
WKDKOOITVYKILI-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Investigations of ionic conductivity in orientationally disordered phases
Used for:
  • Long-duration optical transmission of information with infofuses
  • Modifier of polymer electrolyte/luminescent conjugated polymer mixed ionic-electronic conductors
  • Studies involving pH-dependent mass and volume changes of polypyrrole / poly(styrene sulfonate)
  • Cationic effects in polymer light-emitting electrochemical cells
Reactant for investigating metal salt effects on morphology of silica nanomaterials prepared by polymerization on hydrogels
Pittogrammi
Flame over circle
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)