Documenti fondamentali
309109
Sigma-Aldrich
Dimethyl 2,3-naphthalenedicarboxylate
99%
About This Item
Formula condensata:
C10H6(CO2CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
141-145 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
52-54 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1cc2ccccc2cc1C(=O)OC
InChI
1S/C14H12O4/c1-17-13(15)11-7-9-5-3-4-6-10(9)8-12(11)14(16)18-2/h3-8H,1-2H3
MPDGBCOIHNLQMR-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)