Documenti fondamentali
305804
Sigma-Aldrich
(1R)-(+)-2,10-Camphorsultam
98%
Sinonimo/i:
(+)-10,2-Camphorsultam, (+)-exo-10,2-Bornanesultam, (1R,5S)-10,10-Dimethyl-3-thia-4-azatricyclo[5.2.1.01,5]decane 3,3-dioxide, L-2,10-Camphorsultam
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H17NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.31
Beilstein:
4675755
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +32°, c = 5 in chloroform
Punto di fusione
185-187 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)C2CC[C@@]13CS(=O)(=O)N[C@H]3C2
InChI
1S/C10H17NO2S/c1-9(2)7-3-4-10(9)6-14(12,13)11-8(10)5-7/h7-8,11H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-,10-/m0/s1
DPJYJNYYDJOJNO-NRPADANISA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)