305553
Sodium hexametaphosphate
crystalline, +200 mesh, 96%
Sinonimo/i:
SHMP, Calgon, Phosphate glass, water soluble, Polyphosphate sodium salt, Sodium polyphosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
crystalline
Dimensione particelle
+200 mesh
InChI
1S/2Na.H4O7P2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q2*+1;/p-2
GYQBBRRVRKFJRG-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Sodium hexametaphosphate is a water-soluble inorganic stabilizing agent used as a surfactant to decrease the zeta potential of halloysite suspensions.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1