305529
5-Amino-8-hydroxyquinoline dihydrochloride
95%
Sinonimo/i:
5-Amino-8-quinolinol dihydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
279 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].Nc1ccc(O)c2ncccc12
InChI
1S/C9H8N2O.2ClH/c10-7-3-4-8(12)9-6(7)2-1-5-11-9;;/h1-5,12H,10H2;2*1H
VTQDJAUGGZFPOI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- 5-acetamido-8-hydroxyquinoline hydrochloride
- 5-(p-tolylsulfonylimino)quinolin-8-one
- 5,8-quinolinesemiquinone via ferric chloride oxidation
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3