Documenti fondamentali
305235
Sigma-Aldrich
5-Methylbenzimidazole
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32151902
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
P. ebollizione
169-172 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
114-117 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear to very slightly hazy (Colorless to brown)
Stringa SMILE
Cc1ccc2[nH]cnc2c1
InChI
1S/C8H8N2/c1-6-2-3-7-8(4-6)10-5-9-7/h2-5H,1H3,(H,9,10)
RWXZXCZBMQPOBF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The FT-IR and FT-Raman spectra of 5-methylbenzimidazole was investigated by density functional theory.[1]
Applicazioni
5-Methylbenzimidazole was used as a camphor substitute.[2]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
The chemistry of the benzimidazoles.
J B WRIGHT
Chemical reviews, 48(3), 397-541 (1951-06-01)
M Tahir Güllüoglu et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 76(2), 107-114 (2010-04-17)
The FT-IR and FT-Raman spectra of 2-methylbenzimidazole (2-MB) and 5-methylbenzimidazole (5-MB) molecules have been recorded between 400-4000 cm(-1) and 50-3500 cm(-1) region, respectively. The molecular geometry and vibrational frequencies of 2- and 5-MB molecules in the ground state have been