Documenti
300667
Sigma-Aldrich
trans-4-Chloro-3-nitrocinnamic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(NO2)CH=CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
188-190 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H6ClNO4/c10-7-3-1-6(2-4-9(12)13)5-8(7)11(14)15/h1-5H,(H,12,13)/b4-2+
QBDALTIMHOITIU-DUXPYHPUSA-N
Applicazioni
trans-4-Chloro-3-nitrocinnamic acid may be used in chemical synthesis.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3